주요 문서
230324
Sigma-Aldrich
5-Hexen-1-ol
98%
동의어(들):
5-Hexenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOCH2(CH2)3CH=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.16
Beilstein:
1236458
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
98%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h2,7H,1,3-6H2
InChI key
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cyclization to a tetrahydropyran by phenylselenoetherification.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
138.2 °F
Flash Point (°C)
59 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
J. Mol. Catal. A: Chem., 272, 288-288 (2007)