분석
97%
양식
solid
mp
139-143 °C (lit.)
작용기
amine
hydrazide
phenyl
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C(/Cc2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20N2O2S/c1-17-12-14-20(15-13-17)26(24,25)23-22-21(19-10-6-3-7-11-19)16-18-8-4-2-5-9-18/h2-15,23H,16H2,1H3/b22-21+
InChI key
INMYHVHTZKDKDK-QURGRASLSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.