주요 문서
570249
Sigma-Aldrich
Fluorescein O,O′-dimethacrylate
95%
동의어(들):
3’,6′-Dimethacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Dimethacryloyloxyfluorescein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H20O7
CAS Number:
Molecular Weight:
468.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
95%
양식
solid
mp
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
InChI key
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Fluorescent monomer
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)