주요 문서
574694
Sigma-Aldrich
3-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
97%
동의어(들):
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
248.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
206-210 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cccc(c2)C(O)=O
InChI
1S/C13H17BO4/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-7-5-6-9(8-10)11(15)16/h5-8H,1-4H3,(H,15,16)
InChI key
OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)