주요 문서
578711
Sigma-Aldrich
5-Ethynyl-1-methyl-1H-imidazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H6N2
CAS Number:
Molecular Weight:
106.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
refractive index
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
116 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
InChI key
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
219.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
104.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)