Key Documents
586269
Sigma-Aldrich
5-Amino-3-(2-thienyl)pyrazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H7N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
165.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(n[nH]1)-c2cccs2
InChI
1S/C7H7N3S/c8-7-4-5(9-10-7)6-2-1-3-11-6/h1-4H,(H3,8,9,10)
InChI key
TXSOLYKLZBJHFF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves