동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
-42.1 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH3]
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChI key
ATUOYWHBWRKTHZ-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.