주요 문서
586420
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-13C-benzene
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH213CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
107.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
bp
136 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i1+1
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
표적 기관
hearing organs
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
71.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
22 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)