주요 문서
756113
Sigma-Aldrich
Ethylbenzene-(phenyl-13C6)
99 atom % 16O, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C6C2H10
Molecular Weight:
112.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 16O
분석
99% (CP)
양식
liquid
bp
136 °C (lit.)
mp
-95 °C (lit.)
density
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
CC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3/i3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
YNQLUTRBYVCPMQ-LSYAIDEBSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
71.6 °F
Flash Point (°C)
22 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)