주요 문서
606685
Sigma-Aldrich
Styrene-13C8
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H513CH=13CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
112.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
분석
≥98% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
bp
145-146 °C (lit.)
mp
-31 °C
density
0.980 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+8
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[13CH2]=[13CH][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1
InChI key
PPBRXRYQALVLMV-LLXNCONNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
hearing organs, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)