동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
-104 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
[H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D,2D2
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-APAIHEESSA-N
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
-148.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.