동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
bp
-104 °C (lit.)
mp
-169 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C=C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D
InChI key
VGGSQFUCUMXWEO-MICDWDOJSA-N
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.