주요 문서
588199
Sigma-Aldrich
Glyphosate-3-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(phosphonomethyl-13C)-Glycine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2NH13CH2PO3H2
CAS Number:
Molecular Weight:
170.07
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
mp
230 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
질량 이동
M+1
SMILES string
OC(=O)CN[13CH2]P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/i2+1
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)