주요 문서
589225
Sigma-Aldrich
DL-Leucine-1,2-13C2
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH213CH(NH2)13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
133.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
양식
solid
mp
293-296 °C (subl.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
CC(C)C[13CH](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/i5+1,6+1
InChI key
ROHFNLRQFUQHCH-MPOCSFTDSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)