주요 문서
590177
Sigma-Aldrich
1-Ethynyl-3,5-difluorobenzene
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
F2C6H3C≡CH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
liquid
refractive index
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
123-124 °C (lit.)
density
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)cc(c1)C#C
InChI
1S/C8H4F2/c1-2-6-3-7(9)5-8(10)4-6/h1,3-5H
InChI key
OTDGZDMGSFBZLI-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)