분석
97%
양식
solid
mp
199-203 °C (lit.)
작용기
phenyl
SMILES string
c1ccc(cc1)-c2cc([nH]n2)-c3ccccc3
InChI
1S/C15H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15(17-16-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,16,17)
InChI key
JXHKUYQCEJILEI-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)