생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
bp
141 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
40-41 °C (lit.)
density
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
spicy; balsamic; vanilla
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CCC(C)=O)ccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-8(12)3-4-9-5-6-10(13)11(7-9)14-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI key
OJYLAHXKWMRDGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup