주요 문서
597562
Sigma-Aldrich
Oleoyl-L-carnitine hydrochloride
99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H47NO4 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
462.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
133-135 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@H](CC(O)=O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C25H47NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4;/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3;1H/b13-12-;/t23-;/m1./s1
InChI key
JPDKUMDAMZLOJR-KFQPROOXSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)