주요 문서
603287
Sigma-Aldrich
Acetylsalicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Aspirin-(carboxyl-13C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC8H8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
mp
134-136 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
InChI key
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
482.0 °F
Flash Point (°C)
250 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)