A7085
Acetaminophen
BioXtra, ≥99.0%
동의어(들):
4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.0%
양식
powder
불순물
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
mp
168-172 °C (lit.)
solubility
ethanol: 0.5 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as an anti-inflammatory drug to test its effect in lipid peroxidation in marine mussels
- to test its effect on neurite outgrowth in gamma-aminobutyric acid-ergic and glutamatergic neurons
- as a hepatocellular injury inducing agent in mice
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)