주요 문서
604410
Sigma-Aldrich
Dodecyl(benzene-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
Lauryl(benzene-13C6)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13C6H5-(CH2)11CH3
Molecular Weight:
252.39
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
질량 이동
M+6
SMILES string
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
InChI key
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
228.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
109 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)