주요 문서
60539
Sigma-Aldrich
Potassium tellurite
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
동의어(들):
Dipotassium tellurite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
K2TeO3
CAS Number:
Molecular Weight:
253.79
EC Number:
UNSPSC 코드:
41171614
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
≥95.0% (calc. on dry substance, RT)
형태
solid
SMILES string
O=[Te](O)O
InChI
1S/H2O3Te/c1-4(2)3/h(H2,1,2,3)
InChI key
SITVSCPRJNYAGV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)