주요 문서
606235
Sigma-Aldrich
Potassium bicarbonate-13C
98 atom % 13C
동의어(들):
Potassium hydrogen carbonate-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
KH13CO3
Molecular Weight:
101.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
51113400
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 13C
질량 이동
M+1
SMILES string
[K+].O[13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-YTBWXGASSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)