주요 문서
606804
Sigma-Aldrich
Algal chloroform-soluble extract
unlabeled
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NA.12
Quality Level
양식
solid
저장 온도
−20°C
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)