주요 문서
80559
Supelco
L-α-Hydroxyglutaric acid-13C5 disodium salt
analytical standard
동의어(들):
(S)-2-Hydroxypentanedioic acid-1,2,3,4,5-13C5 disodium salt, Disodium (S)-2-hydroxyglutarate-13C5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C5H6Na2O5
Molecular Weight:
197.04
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NB.21
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥98.0%
분석
≥98.0% (GC)
광학 활성
[α]/D -8.0±1.5°, c = 1 in 0.1 M NaOH
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=[13C](O[Na])[13C@@H](O)[13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)