주요 문서
607614
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Br13C15N
Molecular Weight:
107.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
질량 이동
M+2
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
InChI key
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)