주요 문서
607665
Sigma-Aldrich
L-Lysine-6-13C,ε-15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H215N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · HCl
Molecular Weight:
184.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % 15N
분석
98% (CP)
양식
solid
광학 활성
[α]25/D +20.7°, c = 2 in 5 M HCl
mp
263-264 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCC[13CH2][15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i4+1,7+1;
InChI key
BVHLGVCQOALMSV-XYHPNNNYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)