주요 문서
608645
Sigma-Aldrich
Tamoxifen-(N,N-dimethyl-13C2)-15N
99 atom % 13C, 99 atom % 15N, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C2C24H2915NO
Molecular Weight:
374.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
99 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
질량 이동
M+3
SMILES string
CC\C(c1ccccc1)=C(\c2ccccc2)c3ccc(OCC[15N]([13CH3])[13CH3])cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-/i2+1,3+1,27+1
InChI key
NKANXQFJJICGDU-MEAUAUGVSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 1B - Lact. - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)