About This Item
Linear Formula:
15NH415NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
82.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
2 atom % 15N
양식
solid
분자량
80.08 by atom % calculation (2 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.