주요 문서
488070
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N2
5 atom % 15N
동의어(들):
Ammonium-15N nitrate-15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
15NH415NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
82.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
5 atom % 15N
Quality Level
분자량
80.14 by atom % calculation (5 atom % 15N)
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
질량 이동
M+2
SMILES string
[15NH3].O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i2*1+1
InChI key
PRORZGWHZXZQMV-NPMJFZSBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)