About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]215NH
Molecular Weight:
102.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
98 atom % 15N
bp
84 °C
density
0.722 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
CC(C)[15NH]C(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3/i7+1
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-CDYZYAPPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.