About This Item
실험식(Hill 표기법):
Al218O3
Molecular Weight:
107.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352114
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
95 atom % 18O
분석
98% (CP)
양식
solid
mp
2040 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[18O]=[Al][18O][Al]=[18O]
InChI
1S/2Al.3O/i;;3*1+2
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-GXHKVCSBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.