주요 문서
769290
Sigma-Aldrich
Aluminum oxide
powder, ultra dry
동의어(들):
Alumina
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
101.96
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352311
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
형태
powder
표면적
120-190 m2/g
불순물
≤0.5% substances extractable by water
손실
≤1.0% loss on ignition
입자 크기
>0.063, coeff var ≥72%
<0.063 mm, coeff var ≤28%
>2 mm, coeff var ≤2%
mp
2040 °C (lit.)
벌크 밀도
950‑1100 g/L
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
양이온 미량물
As: ≤0.0005%
Fe: ≤0.02%
SMILES string
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI key
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Owing to its high hardness, chemical stability and thermal conductivity, alumina finds applications as filler for metals and plastics. It also finds applications in paints, polisher and cosmetics.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)