주요 문서
610003
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-18O4 solution
~80 wt. % in H218O, 75 atom % 18O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3P18O4
Molecular Weight:
105.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352301
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
75 atom % 18O
분자량
104.0 by atom % calculation (75 atom % 18O)
농도
~80 wt. % in H218O
질량 이동
M+8
SMILES string
[18OH]P([18OH])([18OH])=[18O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+2,2+2,3+2,4+2
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-QVEBFPOWSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)