주요 문서
493252
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid-17O4 solution
~80 wt. % in H217O, 20 atom % 17O
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H3P17O4
CAS Number:
Molecular Weight:
101.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
20 atom % 17O
Quality Level
분자량
99.80 by atom % calculation (20 atom % 17O)
농도
~80 wt. % in H217O
질량 이동
M+4
SMILES string
[17OH]P([17OH])([17OH])=[17O]
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)/i1+1,2+1,3+1,4+1
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-JCDJMFQYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)