추천 제품
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
분석
99.99% trace metals basis
형태
liquid
환경친화적 대안 제품 특성
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
농도
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
battery manufacturing
환경친화적 대안 카테고리
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SRC(6714)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- a medium for corrosion inhibition on mild steel
- an activating agent in the preparation of activated carbon
- enhancement of electrochemical performance for energy devices
- in the development of polymeric membranes for proton exchange membrane based fuel cells
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
관련 콘텐츠
배터리, 연료 전지, 슈퍼커패시터는 전기화학적 반응을 활용하여 에너지를 변환하고 저장하는 데 사용되며, 전극과 전해질 사이의 전자 및 이온 이동을 통해 작동합니다.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.