추천 제품
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
제품 라인
BioUltra
분석
≥85% (T)
형태
viscous liquid
불순물
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
refractive index
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
양이온 미량물
Ag: ≤1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
λ
1 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SRC(6714)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
기타 정보
주의사항
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter