추천 제품
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
분석
≥99.999% trace metals basis
형태
crystalline
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
41-44 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.830 g/mL at 25 °C
SMILES string
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SRC(6714)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
배터리, 연료 전지, 슈퍼커패시터는 전기화학적 반응을 활용하여 에너지를 변환하고 저장하는 데 사용되며, 전극과 전해질 사이의 전자 및 이온 이동을 통해 작동합니다.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.