주요 문서
613983
Sigma-Aldrich
Ammonium acetate-d3
98 atom % D, 99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3CO2NH4
Molecular Weight:
80.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
OC(C([2H])([2H])[2H])=O.N
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-NIIDSAIPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)