주요 문서
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
동의어(들):
Guanabenz monoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Molecular Weight:
294.15
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
≥98 atom % D
분석
≥99% (CP)
양식
solid
mp
193 °C (lit.)
질량 이동
M+3
SMILES string
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
InChI key
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)