주요 문서
615285
Sigma-Aldrich
1-Octanol-d18
98 atom % D
동의어(들):
Capryl alcohol-d18
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)7OD
CAS Number:
Molecular Weight:
148.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
bp
196 °C (lit.)
mp
-15 °C (lit.)
density
0.940 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+18
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-PBYHGZINSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
176.0 °F
Flash Point (°C)
80 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)