주요 문서
302996
Sigma-Aldrich
1-Butanol-d10
99 atom % D
동의어(들):
Butyl alcohol-d10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)2CD2OD
CAS Number:
Molecular Weight:
84.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
기술
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.3956 (lit.)
bp
116-118 °C
density
0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-NWURLDAXSA-N
추천 제품
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
93.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
34 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)