주요 문서
617423
Sigma-Aldrich
1-Bromobutane-d9
98 atom % D
동의어(들):
Butyl bromide-d9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD3(CD2)2CD2Br
Molecular Weight:
146.07
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
100-104 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.359 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+9
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI key
MPPPKRYCTPRNTB-YNSOAAEFSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Liver, Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)