추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
양식
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
포장
ampule of 1 mL
농도
in dichloromethane (varied conc.)
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
multi-component solution
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
일반 설명
Check out our complete portfolio of Fatty acid methyl ester (FAME) reference material solution mixes
애플리케이션
The 37 Component FAME mix has been used for for testing Omega-3 Fatty acids in Fish
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
기타 정보
법적 정보
분석물
관련 제품
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
This technical article will discuss GC Analysis of a 37-Component FAME Mix on Omegawax.
프로토콜
GC Analyses of FAMEs by Boiling Point Elution
GCxGC excels in compound resolution, making it indispensable in analytical chemistry for complex samples.
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.