주요 문서
615382
Sigma-Aldrich
(2-Chloroethyl)trimethyl-d9-ammonium chloride
98 atom % D
동의어(들):
Chlorocholine chloride-(trimethyl-d9)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
ClCH2CH2N(CD3)3Cl
CAS Number:
Molecular Weight:
167.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % D
형태
solid
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+9
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CCCl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
InChI key
UHZZMRAGKVHANO-KYRNGWDOSA-M
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)