주요 문서
615692
Sigma-Aldrich
Propionic anhydride-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3CD2CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
140.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
기술
protein expression: suitable
bp
167 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.090 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
165.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
74 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)