동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
형태
solid
재고 정보
not available in Japan
기술
mass spectrometry (MS): suitable
mp
195 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CCN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-CBTSVUPCSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객