주요 문서
8.00302
Sigma-Aldrich
4-Aminobutyric acid
for synthesis
동의어(들):
4-Aminobutyric acid, GABA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
103.12
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
200-258-6
NACRES:
NA.22
Quality Level
형태
crystals
mp
200-202 °C
저장 온도
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable