주요 문서
61897
Sigma-Aldrich
Ethyl piperazinoacetate
≥95.0% (GC)
동의어(들):
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, N-(Carboethoxymethyl)-piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.472
density
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI key
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
경고
Irritant
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)