Key Documents
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)4C≡COH
CAS Number:
Molecular Weight:
126.20
Beilstein:
1744120
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
density
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
InChI key
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
195.8 °F
Flash Point (°C)
91 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2